Få mere at vide
Dichlormethan, 99,8+%, til analyse, stabiliseret med amylen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10771545 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10771545 5 L 5 L
1 options
Artikelnummer. 10771545 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113460051
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
Smeltepunkt -97 °C
CAS 75-09-2
Farve Farveløs
Udseende Klar væske
Oplysninger om nedbrydning Nedbrydningstemperatur: >120 °C
Tæthed 1.325
Mængde 5 L
Identifikation Består testen
Tændingspunkt 556 °C (selvantændelse)
Emballage Blikdåse
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning =<0.001 %
Molekylær formel CH2Cl2
Lineær formel CH2Cl2
Damptryk 350 Mbar (20 °C)
MDL nummer MFCD00000881
Viskositet 0,43 mPa/s (20 °C)
FN nummer 1593
Vand = <0,02 % (Koulometrisk)
Merck Index 15, 6135
Synonym Methylene chloride
Kogepunkt 39 °C til 40 °C (760 mmHg)
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClCCl
IUPAC navn dichlormethan
Molekylvægt (g/mol) 84.93
Formel vægt 84.93
Procent renhed 99.8+%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.