Få mere at vide
Dichlormethan, 99,8+%, til analyse, stabiliseret med amylen, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichloromethane |
| Tæthed | 1.3250g/mL |
| Mængde | 10 L |
| Emballage | Metal tromme |
| Fysisk form | Væske |
| Analyseprocentområde | 99.8+% |
| Rester efter fordampning | 0.001% max. |
| Lineær formel | CH2Cl2 |
| Beilstein | 01, 60 |
| Vand | 0.02% max. (Coulometric) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Dichloromethane
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.