Få mere at vide
Dichlormethan, 99,8+%, til analyse, stabiliseret med amylen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10149082 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Plastic Drum
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
25 L
5 L
Artikelnummer. 10149082
Brand: Thermo Scientific Acros 113460050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
For analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2, 513-35-9
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC navn dichloromethane
SMIL ClCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
Smeltepunkt -97.0°C
Tæthed 1.3250g/mL
Kogepunkt 39.0°C to 40.0°C
Mængde 5 L
Emballage Plastic Drum
Fysisk form Liquid
Analyseprocentområde 99.8+%
Rester efter fordampning 0.001% max.
Specifik vægtfylde 1.325
Lineær formel CH2Cl2
Viskositet 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 60
Vand 0.02% max. (Coulometric)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Opløselighedsinformation Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Formel vægt 84.93
Procent renhed ≥99.8%
Grad Analytical
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.