Få mere at vide
Dichloromethane, 99.6%, ACS reagent, stabilized with amylene
Artikelnummer. p-3736186 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
Artikelnummer. 10750862
Brand: Thermo Scientific Acros 406925000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2, 513-35-9
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC navn dichlormethan
SMIL ClCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
Smeltepunkt -97.0°C
Navn note Stabilized with Amylene
Oplysninger om nedbrydning >120°C
Tæthed 1.3250g/mL
Kogepunkt 39.0°C to 40.0°C
Mængde 500 mL
Emballage EcoSafPak™ Glasflaske
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde 99.6%
Rester efter fordampning 0.002% max.
Specifik vægtfylde 1.325
Titrerbar syre 0.0003 meq/g max.
Lineær formel CH2Cl2
Damptryk Vapor Pressure: 475hPa at 20°C
Viskositet 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 60
Vand 0.02% max. (Coulometric)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Opløselighedsinformation Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Formel vægt 84.93
Procent renhed 99.6%
Grad ACS-reagens