Få mere at vide
Dichloromethan, 99,6 %, ACS-reagens, stabiliseret med amylen
Artikelnummer. 10750862 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10750862 500 mL EcoSafPak™ Glasflaske 500ml
10424121 1 L Glasflaske 1 L
10207283 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10532904 25 L Metal tromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10750862 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406925000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00 DKK
    239.65 DKK / 500ml
    Spare 34.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2 , 513-35-9
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC navn dichlormethan
SMIL ClCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
Smeltepunkt -97.0°C
Navn note Stabilized with Amylene
Oplysninger om nedbrydning >120°C
Tæthed 1.3250g/mL
Mængde 500 mL
Emballage EcoSafPak™ Glasflaske
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning 0.002% max.
Analyseprocentområde 99.6%
Specifik vægtfylde 1.325
Titrerbar syre 0.0003 meq/g max.
Lineær formel CH2Cl2
Damptryk Vapor Pressure: 475hPa at 20°C
Viskositet 0.43 mPa.s (20°C)
Vand 0.02% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 60
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Kogepunkt 39.0°C to 40.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Formel vægt 84.93
Procent renhed 99.6%
Grad ACS