Få mere at vide
Dichlormethan, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
Emballage:
Glasflaske
Mængde:
2.5 L
4 x 2.5 L
Beskrivelse
- Ultralave vandspecifikationer
- Lave aminspecifikationer
- Lavt partikelniveau
- Høj opløsningsmiddelrenhed
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -97°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C) |
| Kogepunkt | 39°C to 41°C (1013 hPa) |
| Mængde | 4 x 2.5 L |
| Eksplosionsgrænse | 22% (V) |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | BioSyn |
| Damptryk | 453 hPa (20°C) |
| Vis mere |