Få mere at vide
Dichloroisocyanuric acid sodium salt monohydrate, 97%
Artikelnummer. 11936581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11936581 1 kg Glasflaske 1kg
11946581 50 g Glasflaske 50g
11300290 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11936581 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436450010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52671-45-1 | C3Cl2N3NaO3·H2O | 237.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52671-45-1
Molekylær formel C3Cl2N3NaO3·H2O
Molekylvægt (g/mol) 237.96
InChI nøgle FIHQYHSNTSJNGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sodium dichloroisocyanurate dihydrate
PubChem CID 129893375
IUPAC navn 1,3-dichlor-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion;natrium;dihydrat
SMIL C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.O.O.[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloroisocyanuric acid sodium salt monohydrate
Smeltepunkt 240.0°C to 250.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Crystals or Granules
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 96.0 to 104% (on dry substance) (Iodometry)
Opløselighedsinformation Solubility in water: ca 250g/L (25°C)
Formel vægt 237.96
Procent renhed 97%
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 15% max.
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.