Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichloroisocyanuric acid sodium salt |
| Navn note | 98% |
| Farve | Hvid |
| pH | 6 til 7 (1 % vandig opløsning ved 25 °C) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Mængde | 2.5 kg |
| Formel vægt | 219.95 |
| Procent renhed | ≥97,5% (på tørt stof) |
| Fysisk form | Krystaller eller granuler |
Sikkerhed og håndtering
- Dichloroisocyanuric acid, sodium salt
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Dichloroisocyanuricacid, sodium salt