Få mere at vide
Dichloroisocyanursyre natriumsalt, 98%
Artikelnummer. 10712251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10712251 25 g 25g
10451631 500 g 500g
15274674 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 204110250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.00 DKK
    327.65 DKK / 25g
    Spare 64.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Dichlorisocyanursyre natriumsalt, >-97,5% (på tørt stof), C3HCl2N3NaO3, CAS Number-2893-78-9, natriumdichlorocyanursyre, 1,3,5-triazin-2,4,6 1h,3h,5h-trion, 1,3-dichloro-, natriumsalt, 500g, 98%, Hvid, 220-767-7, 219,95, Danger | CAS: 2893-78-9 | C3HCl2N3NaO3 | 220,949 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens, Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2893-78-9
Molekylær formel C3HCl2N3NaO3
Molekylvægt (g/mol) 220.949
MDL nummer MFCD00006036
InChI nøgle UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
PubChem CID 86657659
IUPAC navn 1,3-dichlor-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion;natrium
SMIL C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Navn note 98%
Farve Hvid
pH 6 til 7 (1 % vandig opløsning ved 25 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 219.95
Procent renhed ≥97,5% (på tørt stof)
Fysisk form Krystaller eller granuler
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloroisocyanuric acid, sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.