Få mere at vide
Dichloroisocyanursyre natriumsalt, 97% (tørvægt)
Description
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Natriumdichlorisocyanurat kan bruges som et reagens til N-monoklorering og dehydrochlorering af aminoestere, syntese af antimikrobielle polyurethanadditiver til at kontrollere biofilm. Det bruges som et nøddesinfektionsmiddel i drikkevand, udbredt rensemiddel. Det er også et reagens til klorering til at detektere ammonium via dannelse af farvede zebrabånd i et detektionsrør.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dichloroisocyanuric acid sodium salt |
| Smeltepunkt | ∼250 °C (dekomponering) |
| Lugt | Klorlignende |
| Assay Procent Noter | (tørvægt), vand< 3 % |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN2465 |
| Beilstein | 4056155 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 219.95 |
| Show More |