Få mere at vide
Dichloroisocyanursyre natriumsalt, 97% (tørvægt)
Artikelnummer. 11405517
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11405517 100 g 100g
11314519 25 g 25g
11415517 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23504.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.42 DKK
    329.65 DKK / 100g
    Spare 36.77 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2893-78-9 | C3HCl2N3NaO3 | 220,949 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Natriumdichlorisocyanurat kan bruges som et reagens til N-monoklorering og dehydrochlorering af aminoestere, syntese af antimikrobielle polyurethanadditiver til at kontrollere biofilm. Det bruges som et nøddesinfektionsmiddel i drikkevand, udbredt rensemiddel. Det er også et reagens til klorering til at detektere ammonium via dannelse af farvede zebrabånd i et detektionsrør.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2893-78-9
Molekylær formel C3HCl2N3NaO3
Molekylvægt (g/mol) 220.949
MDL nummer MFCD00006036
InChI nøgle UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
PubChem CID 86657659
IUPAC navn 1,3-dichlor-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion;natrium
SMIL C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Smeltepunkt ∼250 °C (dekomponering)
Lugt Klorlignende
Assay Procent Noter (tørvægt), vand< 3 %
Mængde 100 g
FN nummer UN2465
Beilstein 4056155
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 219.95
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloroisocyanuricacid, sodium salt