Få mere at vide
Dichloroiodomethan, TRC
Artikelnummer. 17943605
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17943605 50 mg
17974045 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17943605 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43468050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 594-04-7
Molekylær formel C H Cl2 I
Molekylvægt (g/mol) 210.83
Synonym Dichloroiodomethane, Methane, dichloroiodo- (6CI,7CI,8CI,9CI)
IUPAC navn dichlor(iodo)metan
SMIL ClC(Cl)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloroiodomethane
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/CHCl2I/c2-1(3)4/h1H
Formel vægt 209.85