Få mere at vide
Dichlordipropyltin, TRC
Artikelnummer. 17954655
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17954655 1 g
17982695 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17954655 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4342701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 867-36-7
Molekylær formel C6 H14 Cl2 Sn
Molekylvægt (g/mol) 275.79
Synonym Dichlorodipropyltin, Di-n-propyltin-dichloride
IUPAC navn dichlor(dipropyl)stannane
SMIL CCC[Sn](Cl)(Cl)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-propyl-tin-dichloride
Renhedsgrad noter GC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/2C3H7.2ClH.Sn/c2*1-3-2;;;/h2*1,3H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Formel vægt 275.9495
Procent renhed >95%