Få mere at vide
Dichlordiphenylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10244330 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10244330
Brand: Thermo Scientific Acros 113345000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 80-10-4 | C12H10Cl2Si | 253.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-10-4
Molekylær formel C12H10Cl2Si
Molekylvægt (g/mol) 253.20
MDL nummer MFCD00000489
InChI nøgle OSXYHAQZDCICNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyldichlorosilane, silane, dichlorodiphenyl, dichloro diphenyl silane, diphenylsilicon dichloride, diphenylsilyl dichloride, dichlor-difenylsilan, diphenyl dichlorosilane, dichlor-difenylsilan czech, hsdb 316, benzene, 1,1'-dichlorosilylene bis
PubChem CID 6627
IUPAC navn dichlor(diphenyl)silan
SMIL Cl[Si](Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorodiphenylsilane
Smeltepunkt -22.0°C
Farve Brun eller farveløs til gul
Tæthed 1.2040g/mL
Kogepunkt 305.0°C
Flammepunkt 155°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2SiCl2
Brydningsindeks 1.5765 to 1.5815
Mængde 500 mL
Beilstein 16,91
Fieser 13,74
Specifik vægtfylde 1.204
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vægt 253.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichlorodiphenylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.