Få mere at vide
Dichlorodinitromethan, TRC
Artikelnummer. 30384435
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30384435 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30384435 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43435050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorodinitromethane
CAS 1587-41-3
Molekylær formel CCl2N2O4
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/CCl2N2O4/c2-1(3,4(6)7)5(8)9
SMIL O=C/N=N\C(CCC(O)=O)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 174.93