Få mere at vide
Dichlordimethylsilicium, TRC
Artikelnummer. 30137861
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137861 10 g
30137625 100 g
30011146 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137861 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43447510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-78-5
Molekylær formel C2 H6 Cl2 Si
Molekylvægt (g/mol) 129.06
Synonym DMDCS, Dimethyldichlorsilane
IUPAC navn dichlor(dimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyldichlorosilane
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
Formel vægt 127.9616