Få mere at vide
Dichlorodimethylsilane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15854131
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
15854131 250 mL
1 options
Artikelnummer. 15854131 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8034520250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 70°C/1013 hPa
Kemisk navn eller materiale Dichlorodimethylsilane
Smeltepunkt -76°C
CAS 75-78-5
Mængde 250 mL
Molekylær formel (CH3)2SiCl2
MDL nummer MFCD00000491
Synonym Dichlorodimethylsilane, Dimethyldichlorosilane, Dichlorodimethylsilane
Molekylvægt (g/mol) 129.06
Grad Research
Tæthed 1.07 g/cm3 at 25°C