Få mere at vide
Dichlorodimethylsilane, 98+%
Beskrivelse
Dichlordimethylsilan bruges til at fremstille en harpiksbundet siloxan med tertiære alkoholer, og den bruges også som et reagens til syntese af optisk aktive ansa-mettallocen-polymerisationskatalysatorer. Det fungerer som en forløber for silikone- og polysilanforbindelser. Det bruges også i glasbelægningen for at beskytte det mod mikropartikler. Det er involveret i fremstillingen af harpiksbundet siloxan med reaktivitet over for tertiære alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dichlordimethylsilan bruges til at fremstille en harpiksbundet siloxan med tertiære alkoholer, og den bruges også som reagens til syntese af optisk aktive ansa-mettallocen-polymerisationskatalysatorer. Det fungerer som en forløber for silikone- og polysilanforbindelser. Det bruges også i glasbelægningen for at beskytte det mod mikropartikler. Det er involveret i fremstillingen af harpiksbundet siloxan med reaktivitet over for tertiære alkoholer.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med alkoholer, aminer og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 70°C to 71°C |
| Kemisk navn eller materiale | Dichlorodimethylsilane |
| Smeltepunkt | ∼-76°C |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | (CH3)2SiCl2 |
| FN nummer | UN1162 |
| Beilstein | 605287 |
| Flammepunkt | −5°C (23°F) |
| Opløselighedsinformation | Immiscible with water. |
| Formel vægt | 129.06 |
| Vis mere |