Få mere at vide
Dichlordimethylsilan, 98+%
Artikelnummer. 11358635
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358635 1000 g 1kg
11338635 100 g 100g
11348635 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11358635 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12133.0B
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-78-5 | C2H6Cl2Si | 129,055 g/mol
Dichlordimethylsilan bruges til at fremstille en harpiksbundet siloxan med tertiære alkoholer, og den bruges også som et reagens til syntese af optisk aktive ansa-mettallocen-polymerisationskatalysatorer. Det fungerer som en forløber for silikone- og polysilanforbindelser. Det bruges også i glasbelægningen for at beskytte det mod mikropartikler. Det er involveret i fremstillingen af harpiksbundet siloxan med reaktivitet over for tertiære alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dichlordimethylsilan bruges til at fremstille en harpiksbundet siloxan med tertiære alkoholer, og den bruges også som reagens til syntese af optisk aktive ansa-mettallocen-polymerisationskatalysatorer. Det fungerer som en forløber for silikone- og polysilanforbindelser. Det bruges også i glasbelægningen for at beskytte det mod mikropartikler. Det er involveret i fremstillingen af harpiksbundet siloxan med reaktivitet over for tertiære alkoholer.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med alkoholer, aminer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-78-5
Molekylær formel C2H6Cl2Si
Molekylvægt (g/mol) 129.055
MDL nummer MFCD00000491
InChI nøgle LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane
PubChem CID 6398
IUPAC navn dichlor(dimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 70 °C til 71 °C
Kemisk navn eller materiale Dichlorodimethylsilane
Smeltepunkt ∼-76 °C
Mængde 1000 g
Lineær formel (CH3)2SiCl2
FN nummer UN1162
Beilstein 605287
Flammepunkt −5 °C (23 °F)
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 129.06
Procent renhed 99%
Brydningsindeks 1.4045
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 1.068
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichlorodimethylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyldichlorosilane