Få mere at vide
Dichlorodimethylsilane, 98+%
Artikelnummer. 11338635
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338635 100 g 100g
11348635 500 g 500g
11358635 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11338635 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12133.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75-78-5 | C2H6Cl2Si | 129.055 g/mol
Dichlordimethylsilan bruges til at fremstille en harpiksbundet siloxan med tertiære alkoholer, og den bruges også som et reagens til syntese af optisk aktive ansa-mettallocen-polymerisationskatalysatorer. Det fungerer som en forløber for silikone- og polysilanforbindelser. Det bruges også i glasbelægningen for at beskytte det mod mikropartikler. Det er involveret i fremstillingen af harpiksbundet siloxan med reaktivitet over for tertiære alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dichlordimethylsilan bruges til at fremstille en harpiksbundet siloxan med tertiære alkoholer, og den bruges også som reagens til syntese af optisk aktive ansa-mettallocen-polymerisationskatalysatorer. Det fungerer som en forløber for silikone- og polysilanforbindelser. Det bruges også i glasbelægningen for at beskytte det mod mikropartikler. Det er involveret i fremstillingen af harpiksbundet siloxan med reaktivitet over for tertiære alkoholer.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med alkoholer, aminer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-78-5
Molekylær formel C2H6Cl2Si
Molekylvægt (g/mol) 129.055
MDL nummer MFCD00000491
InChI nøgle LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane
PubChem CID 6398
IUPAC navn dichlor(dimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 70°C to 71°C
Kemisk navn eller materiale Dichlorodimethylsilane
Smeltepunkt ∼-76°C
Mængde 100 g
Lineær formel (CH3)2SiCl2
FN nummer UN1162
Beilstein 605287
Flammepunkt −5°C (23°F)
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 129.06
Procent renhed 99%
Brydningsindeks 1.4045
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.068