Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichlorodimethylgermane |
| Smeltepunkt | -22°C |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 1.5000g/mL |
| Kogepunkt | 123°C |
| Flammepunkt | 32°C |
| Analyseprocentområde | 95% min |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | (CH3)2GeCl2 |
| Brydningsindeks | 1.4590 to 1.461 |
| Vis mere |