Få mere at vide
Dichlorodiethylsilane, 97%
Artikelnummer. 10663172 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10663172 5 g Glasflaske 5g
10576641 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10663172 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 338100050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1719-53-5 | C4H10Cl2Si | 157.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1719-53-5
Molekylær formel C4H10Cl2Si
Molekylvægt (g/mol) 157.11
MDL nummer MFCD00000493
InChI nøgle BYLOHCRAPOSXLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyldichlorosilane, silane, dichlorodiethyl, dichloro diethyl silane, diethyldichlorosilicon, diethyl dichlorosilane, diethyidichlorosilane, snpladqptpdumup@, dichlorodiethyl-silan, diethylsiliciumdichlorid, silane,dichlorodiethyl
PubChem CID 15589
IUPAC navn dichlor(diethyl)silan
SMIL CC[Si](Cl)(Cl)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorodiethylsilane
Navn note 97%
Smeltepunkt -96.0°C
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt 128.0°C to 129.0°C
Flammepunkt 28°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3CH2)2Si(Cl)2
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.05
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 157.12
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichlorodiethylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.