Få mere at vide
Dichlordiethylsilan, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302076
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302076 10 g 10g
11312076 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302076 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03239.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1719-53-5 | C4H10Cl2Si | 157.11 g/mol
Dichlordiethylsilan bruges i ethchlorvynol assay. Det bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dichlordiethylsilan anvendes i ethchlorvynol assay. Det bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand og ether.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares ved 4 °C. Beskyt mod fugt. Inkompatible materialer er Oxidationsmidler, Baser, Vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1719-53-5
Molekylær formel C4H10Cl2Si
Molekylvægt (g/mol) 157.11
MDL nummer MFCD00000493
InChI nøgle BYLOHCRAPOSXLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyldichlorosilane, silane, dichlorodiethyl, dichloro diethyl silane, diethyldichlorosilicon, diethyl dichlorosilane, diethyidichlorosilane, snpladqptpdumup@, dichlorodiethyl-silan, diethylsiliciumdichlorid, silane,dichlorodiethyl
PubChem CID 15589
IUPAC navn dichlor(diethyl)silan
SMIL CC[Si](Cl)(Cl)CC
Tekniske data
Kogepunkt 129°C to 131°C
Kemisk navn eller materiale Dichlorodiethylsilane
Smeltepunkt -97°C
Mængde 10 g
FN nummer UN1767
Beilstein 605313
Flammepunkt 28°C (82°F)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water and ether.
Formel vægt 157.12
Procent renhed 94%
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.431
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.055