Få mere at vide
Dichlorodenafil, TRC
Artikelnummer. 30135599
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135599 100 mg
17981915 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135599 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD434050100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1446089-84-4
Molekylær formel C19 H20 Cl2 N4 O2
Molekylvægt (g/mol) 407.29
Synonym 5-[5-[(1Z)-1,2-Dichloroethenyl]-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Dichlorodenafil
IUPAC navn 5-[5-[(Z)-1,2-dichlorethenyl]-2-ethoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
SMIL CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)\C(=C\Cl)\Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorodenafil
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H20Cl2N4O2/c1-4-6-14-16-17(25(3)24-14)19(26)23-18(22-16)12-9-11(13(21)10-20)7-8-15(12)27-5-2/h7-10H,4-6H2,1-3H3,(H,22,23,26)/b13-10-
Formel vægt 406.0963