Få mere at vide
Dichlorbis(tricyclohexylphosphin)palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges som katalysator til CC- og CN-koblingsreaktion. Det bruges til homogen carbonylering af chloroarener under milde forhold.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichlorobis (tricyclohexylphosphine)palladium (II) |
| CAS | 29934-17-6 |
| Molekylær formel | C36H66Cl2P2Pd |
| MDL nummer | MFCD00191830 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | dichlorobis tricyclohexylphosphine palladium ii, bis tricyclohexylphosphine palladium ii dichloride, dichlorobis tricyclohexylphosphine palladium, bis tricyclohexylphosphine-palladium ii dichloride, bis tricyclohexylphosphine palladium ii-dichloride, bis tricyclo-hexylphosphine palladium ii dichloride, bis tricyclohexylphosphine palladium ii chloride |
| Opløselighedsinformation | Moderately soluble in dichloromethane and chloroform. Sparingly soluble in benzene and toluene. Insoluble in water,alcohols,acetone,diethyl ether,and hexanes. |
| InChI nøgle | VUYVXCJTTQJVKJ-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | Cl[Pd]Cl.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1 |
| IUPAC navn | dichlorpalladium;tricyclohexylphosphan |
| Vis mere |