Få mere at vide
Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II), 98%
Artikelnummer. 10021304 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10021304 250 mg Glasflaske 250mg
10396624 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10021304 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 395892500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 29934-17-6 | C36H66Cl2P2Pd | 738.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29934-17-6
Molekylær formel C36H66Cl2P2Pd
Molekylvægt (g/mol) 738.19
MDL nummer MFCD00191830
InChI nøgle VUYVXCJTTQJVKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym dichlorobis tricyclohexylphosphine palladium ii, bis tricyclohexylphosphine palladium ii dichloride, dichlorobis tricyclohexylphosphine palladium, bis tricyclohexylphosphine-palladium ii dichloride, bis tricyclohexylphosphine palladium ii-dichloride, bis tricyclo-hexylphosphine palladium ii dichloride, bis tricyclohexylphosphine palladium ii chloride
PubChem CID 11050900
SMIL Cl[Pd]Cl.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II)
Smeltepunkt 270°C
Farve Gul
Elementær analyse 97.5% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn dichlorpalladium; bis(tricyclohexylphosphan)
Formel vægt 738.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.