Få mere at vide
Alfa Aesar™ Dichlorobis(pyridine)palladium(II), 98%
Artikelnummer. 11469117
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469117 5 g 5g
11459117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469117 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. B20663.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 14872-20-9
Molekylær formel C10H10Cl2N2Pd
MDL nummer MFCD00792248
Synonym Bis(pyridine)palladium(II) chloride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorobis(pyridine)palladium(II)
Mængde 5 g
Formel vægt 335.53
Procent renhed 98%