Få mere at vide
Dichlorobis(pyridine)palladium(II), 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30775459
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30775459 1 g 1g
30770290 250 mg 250mg
30768288 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30775459 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1243341g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorobis(pyridine)palladium(II)
CAS 14872-20-9
Molekylær formel C10H10Cl2N2Pd
MDL nummer MFCD00792248
Mængde 1 g
SMIL Cl[Pd]Cl.N1=CC=CC=C1.N2=CC=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 335.53
Procent renhed 98%