Få mere at vide
Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II), Pt 50%
Artikelnummer. 11470221
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470221 0.25 g 0.25g
11333688 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470221 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039280.01
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 21430-85-3 | C4H16Cl2N4Pt | 386.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21430-85-3
Molekylær formel C4H16Cl2N4Pt
Molekylvægt (g/mol) 386.18
MDL nummer MFCD00009881
InChI nøgle MXLIXEZAMQLDMM-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bis(ethylenediamine)platinum(II) chloride
IUPAC navn platin(2+)bis(ethan-1,2-diamin)dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pt++].NCCN.NCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II)
Smeltepunkt 300°C (decomposition)
Farve Hvid
Lineær formel PtCl2(H2NCH2CH2NH2)2
Mængde 0.25 g
Formel vægt 386.18
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 50%
Fysisk form Krystallinsk