Få mere at vide
Dichlorobi(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(II), Pd 16,1%
Artikelnummer. 15486925
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15486925 250 mg 250mg
15476925 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486925 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045453.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 34409-44-4 | C28H46Cl2P2Pd | 621,94 g/mol
Dichlorbis(di-tert-butylphenylphosphin)palladium(II) bruges som en effektiv katalysator til krydskoblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34409-44-4
Molekylær formel C28H46Cl2P2Pd
Molekylvægt (g/mol) 621.94
MDL nummer MFCD09953450
InChI nøgle DFKFLLBQLYGVIH-UHFFFAOYSA-L
Synonym dichlorobis di-tert-butylphenylphosphine palladium ii, bis di-t-butyl phenyl phosphine palladium dichloride, bis di-tert-butyl phenyl phosphane ; palladium chloride
PubChem CID 56649816
IUPAC navn ditert-butyl(phenyl)phosphan;dichlorpalladium
SMIL Cl[Pd++]Cl.CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(II)
Smeltepunkt (nedbrydning)
Mængde 250 mg
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand og polære organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 621.95
Fysisk form Fast stof
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.