Få mere at vide
Dichlorbis(di-tert-butylphenylphosphin)palladium(II), Pd 16,1%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476925
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476925 1 g 1g
15486925 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476925 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045453.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 34409-44-4 | C28H46Cl2P2Pd | 621.94 g/mol
Dichlorbis(di-tert-butylphenylphosphin)palladium(II) bruges som en effektiv katalysator til krydskoblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34409-44-4
Molekylær formel C28H46Cl2P2Pd
Molekylvægt (g/mol) 621.94
MDL nummer MFCD09953450
InChI nøgle DFKFLLBQLYGVIH-UHFFFAOYSA-L
Synonym dichlorobis di-tert-butylphenylphosphine palladium ii, bis di-t-butyl phenyl phosphine palladium dichloride, bis di-tert-butyl phenyl phosphane ; palladium chloride
PubChem CID 56649816
IUPAC navn ditert-butyl(phenyl)phosphan;dichlorpalladium
SMIL Cl[Pd++]Cl.CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(II)
Smeltepunkt (decomposition)
Mængde 1 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water and polar organic solvents.
Formel vægt 621.95
Fysisk form Fast stof