Få mere at vide
Dichlorbis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphin]palladium(II), Pd 15%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15404955
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15404955 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15404955 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045511.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 887919-35-9 | C32H56Cl2N2P2Pd | 708.08 g/mol
Dichlorbis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphin]palladium(II) er en yderst aktiv, luftstabil katalysator til Suzuki-Miyaura krydskobling med arylhalogenider, herunder 5- og 6-leddede heteroarylchlorider.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II)
CAS 887919-35-9
Farve Gul
Molekylær formel C32H56Cl2N2P2Pd
MDL nummer MFCD09265123
Mængde 1 g
Synonym bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine dichloropalladium ii, pd amphos cl2, pdcl2 amphos 2, a-taphos 2pdcl2, dichlorobis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium ii, alpha-taphos 2pdcl2, bis 4-di-tert-butylphosphino-n,n-dimethylbenzenamine palladium dichloride
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
InChI nøgle DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L
SMIL Cl[Pd]Cl.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
IUPAC navn 4-ditert-butylphosphanyl-N,N-dimethylanilin;dichlorpalladium
Molekylvægt (g/mol) 708.08
PubChem CID 11714597
Formel vægt 708.08
Fysisk form Krystaller