Få mere at vide
Dichloroacetyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30376027
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30376027 50 g
1 options
Artikelnummer. 30376027 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43176050G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloroacetyl Chloride
CAS 79-36-7
Molekylær formel C2H3Cl3O
Mængde 50 g
Synonym Dichloracetyl Chloride, Dichloroacetic Acid Chloride, Dichloroacetyl Chloride, Dichloroethanoyl Chloride, α,α-Dichloroacetyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C2HCl3O/c3-1(4)2(5)6/h1H
SMIL ClC(Cl)C(=O)Cl
Molekylvægt (g/mol) 147.39