Få mere at vide
Dichloracetylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405976
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11405976
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22296.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 79-36-7 | C2HCl3O | 147.379 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-36-7
Molekylær formel C2HCl3O
Molekylvægt (g/mol) 147.379
MDL nummer MFCD00000840
InChI nøgle FBCCMZVIWNDFMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloroacetyl chloride, dichloracetyl chloride, acetyl chloride, dichloro, dichloroethanoyl chloride, chlorure de dichloracetyle, dichloroacetylchloride, dichloroacetic acid chloride, alpha,alpha-dichloroacetyl chloride, chcl2cocl, chlorid kyseliny dichloroctove
PubChem CID 6593
ChEBI CHEBI:34688
IUPAC navn 2,2-dichloracetylchlorid
SMIL C(C(=O)Cl)(Cl)Cl
Specifica
Kemisk navn eller materiale Dichloroacetyl chloride
Tæthed 1.532
Kogepunkt 107°C to 108°C
Flammepunkt None
Brydningsindeks 1.462
Mængde 500 g
FN nummer UN1765
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,3053
Formel vægt 147.39
Procent renhed 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato