Få mere at vide
Dichloroacetyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10070780 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10070780 100 mL Glass bottle 100ml
10655912 500 mL Glass bottle 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10070780 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113081000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-36-7
Molekylær formel C2HCl3O
Molekylvægt (g/mol) 147.39
MDL nummer MFCD00000840
InChI nøgle FBCCMZVIWNDFMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloroacetyl chloride, dichloracetyl chloride, acetyl chloride, dichloro, dichloroethanoyl chloride, chlorure de dichloracetyle, dichloroacetylchloride, dichloroacetic acid chloride, alpha,alpha-dichloroacetyl chloride, chcl2cocl, chlorid kyseliny dichloroctove
PubChem CID 6593
ChEBI CHEBI:34688
IUPAC navn 2,2-dichloroacetyl chloride
SMIL C(C(=O)Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloroacetyl chloride
Navn note 97%
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.5300g/mL
Kogepunkt 107.0°C to 108.0°C
Flammepunkt 66°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel Cl2CHCOCl
Brydningsindeks 1.4600 to 1.4620
Mængde 100 mL
Beilstein 02, 204
Merck Index 15, 3062
Specifik vægtfylde 1.53
Opløselighedsinformation Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in ether,decomposes in alcohol
Formel vægt 147.39
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloroacetyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.