Få mere at vide
Dichloracetonitril, TRC
Artikelnummer. 30378841
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378841 10 g
30370305 100 g
30378682 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30378841 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43174010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3018-12-0
Molekylær formel C2 H Cl2 N
Molekylvægt (g/mol) 109.94
Synonym Dichloroacetonitrile, Dichloromethyl cyanide, NSC 60511
IUPAC navn 2,2-dichloracetonitril
SMIL ClC(Cl)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloroacetonitrile
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C2HCl2N/c3-2(4)1-5/h2H
Formel vægt 108.9486