Få mere at vide
Dichloroacetonitrile, TRC
Artikelnummer. 30370305
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370305 100 g
30378841 10 g
30378682 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30370305 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD431740100G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3018-12-0
Molekylær formel C2 H Cl2 N
Molekylvægt (g/mol) 109.94
Synonym Dichloroacetonitrile, Dichloromethyl cyanide, NSC 60511
IUPAC navn 2,2-dichloroacetonitrile
SMIL ClC(Cl)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloroacetonitrile
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C2HCl2N/c3-2(4)1-5/h2H
Formel vægt 108.9486