Få mere at vide
Dichloroacetonitrile, 98+%
Artikelnummer. 11463304
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463304 5 g 5g
11473304 25 g 25g
11483304 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463304 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10612.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3018-12-0 | C2HCl2N | 109.937 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3018-12-0
Molekylær formel C2HCl2N
Molekylvægt (g/mol) 109.937
MDL nummer MFCD00040886
InChI nøgle STZZWJCGRKXEFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloroacetonitrile, acetonitrile, dichloro, dichloromethyl cyanide, ccris 942, unii-o0l64v63m9, dichloro acetonitrile, pubchem17242, acmc-209hdn, dsstox_cid_1562
PubChem CID 18177
ChEBI CHEBI:82444
IUPAC navn 2,2-dichloracetonitril
SMIL C(#N)C(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloroacetonitrile
Tæthed 1.369
Kogepunkt 112°C to 114°C
Flammepunkt 35°C (95°F)
Lugt Pungent
Lineær formel Cl2CHCN
Brydningsindeks 1.4405
Mængde 5 g
FN nummer UN2920
Beilstein 1739029
Formel vægt 109.94
Procent renhed ≥98%