Få mere at vide
Dichloroacetic anhydride, 98%
Artikelnummer. 10657522 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10657522 10 g Glass bottle 10g
10562951 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10657522 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 165120100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4124-30-5 | C4H2Cl4O3 | 239.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4124-30-5
Molekylær formel C4H2Cl4O3
Molekylvægt (g/mol) 239.87
MDL nummer MFCD00000842
InChI nøgle RQHMQURGSQBBJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloroacetic anhydride, dichloroacetic acid anhydride, acetic acid, dichloro-, anhydride, unii-mb3ogr64in, anhydrid kyseliny dichloroctove, 2,2'-dichloroacetic anhydride, dichloroacetetic anhydride, mb3ogr64in, anhydrid kyseliny dichloroctove czech, acetic acid, 2,2-dichloro-, 1,1'-anhydride
PubChem CID 77772
IUPAC navn (2,2-dichloroacetyl) 2,2-dichloroacetate
SMIL C(C(=O)OC(=O)C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloroacetic anhydride
Navn note 98%
Smeltepunkt 29.0°C
Farve Colorless
Tæthed 1.5700g/mL
Kogepunkt 214.0°C to 216.0°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel (Cl2CHCO)2O
Brydningsindeks 1.4825 to 1.4845
Mængde 10 g
Beilstein 02, 204
Specifik vægtfylde 1.57
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: decomposes in alcohol
Formel vægt 239.87
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid After Melting
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloroacetic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.