Få mere at vide
Dichloroacetic Anhydride (~85%), TRC
Artikelnummer. 30353243
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30353243 2.5 g 2.5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30353243 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD1897602.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloroacetic anhydride
CAS 4124-30-5
Molekylær formel C4 H2 Cl4 O3
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C4H2Cl4O3/c5-1(6)3(9)11-4(10)2(7)8/h1-2H
SMIL ClC(Cl)C(=O)OC(=O)C(Cl)Cl
IUPAC navn (2,2-dichloroacetyl) 2,2-dichloroacetate
Molekylvægt (g/mol) 239.869
Formel vægt 237.876