Få mere at vide
Dichloreddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30136227
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136227 5 g
30134736 1 g
18093730 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136227 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4318255G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-43-6
Molekylær formel C2 H2 Cl2 O2
Molekylvægt (g/mol) 128.94
Synonym Acetic acid, dichloro- (5CI,8CI,9CI), 2,2-Dichloroacetic acid, DCA, DCA (acid), DCAA, DKhUK, Dichloracetic acid, Dichlorethanoic acid, Dichloroacetic acid, Dichloroethanoic acid, NSC 2654
IUPAC navn 2,2-dichloreddikesyre
SMIL OC(=O)C(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloroacetic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Formel vægt 127.9432
Procent renhed >95%