Få mere at vide
Dichloreddikesyre, teknisk, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17525625 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde
17525625 2.5 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17525625 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 473140025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2030.00 DKK
    1880.63 DKK / 2.5 L
    Spare 149.37 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Alpha vektor DICHLOROEDDIKESYRE
Kemisk navn eller materiale Dichloroacetic acid
CAS 79-43-6
Farve Klar farveløs til mørkegul
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Konformer
Analyseprocentområde 98,5 til 101,5 % (Titrering med NaOH)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C2H2Cl2O2
Lineær formel Cl2CHCO2H
Brydningsindeks 1,4650 til 1,4670 (20 °C, 589 nm)
MDL nummer 00004223
Mængde 2.5 L
Opløselighedsinformation Opløselig i vand; Blandet med alkohol, ether og ethanol; Opløselig i acetone
InChI nøgle JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C(Cl)Cl
IUPAC navn 2,2-dichloreddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 128.94
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloroacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet på eller via amning
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H362-Kan skade børn, der ammes.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloroacetic acid