Få mere at vide
Dichloroacetic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 79-43-6 |
| Smeltepunkt | -4°C |
| Tæthed | 1.57 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 192°C/1013 hPa (Decomposes) |
| MDL nummer | MFCD00004223 |
| Mængde | 5 mL |
| Synonym | Dichloroacetic acid, Dichloroacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.94 |
| Grad | Research |