Få mere at vide
Dichloreddikesyre Methylester, TRC
Artikelnummer. 30374096
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30374096 5 g
1 options
Artikelnummer. 30374096 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4320055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloroacetic acid methyl ester
CAS 116-54-1
Molekylær formel C3 H4 Cl2 O2
Mængde 5 g
Synonym Acetic acid, dichloro-, methyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI), 1,1-Dichloro-2-methoxy-2-oxoethane, Dichloroacetic acid methyl ester, Methyl 2,2-dichloroacetate, Methyl dichloroacetate, NSC 2882
InChI formel InChI=1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3
SMIL COC(=O)C(Cl)Cl
IUPAC navn Methyl 2,2-dichloroacetat
Molekylvægt (g/mol) 142.97
Formel vægt 141.9588