Få mere at vide
Dichloroacetic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10283230 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10283230 100 mL 100ml
10274342 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10283230 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/1550/PB05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Chemical Identifiers
CAS 79-43-6
Molekylær formel C2H2Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 128.94
MDL nummer 4223
InChI nøgle JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2,2-dichloroacetic acid
SMIL OC(=O)C(Cl)Cl
Specifications
Smeltepunkt 9°C
Farve Yellow
pH 1.2
Kogepunkt 194°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Mængde 100 mL
Dampdensitet 4.45
Formel vægt 128.94g/mol
Damptryk 1.3mbar 44
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dichloroacetic acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.