Få mere at vide
Dichloroacetic Acid-d2, TRC
Artikelnummer. 30371375
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30371375 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30371375 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43182610MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloroacetic Acid-d2
CAS 63403-57-6
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C2 D2 Cl2 O2
Mængde 10 mg
Synonym Acetic-d acid-d, dichloro- (9CI), 2,2-Dichloroacetic-2-d acid-d, Dichloroacetic acid-d2, Dichloroacetic Acid-D2
InChI formel InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1D/hD
SMIL [2H]OC(=O)C([2H])(Cl)Cl
IUPAC navn deuterio 2,2-dichloro-2-deuterioacetate
Molekylvægt (g/mol) 130.9544
Formel vægt 129.9557
Procent renhed >95