Få mere at vide
Dichloroacetic Acid-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichloroacetic Acid-d2 |
| CAS | 63403-57-6 |
| Molekylær formel | C2 D2 Cl2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Acetic-d acid-d, dichloro- (9 CI), 2,2-Dichloroacetic-2-d acid-d, Dichloroacetic acid-d2, Dichloroacetic Acid-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1D/hD |
| SMIL | [2 H]OC(=O)C([2 H])(Cl)Cl |
| IUPAC navn | deuterio 2,2-dichloro-2-deuterioacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.9544 |
| Formel vægt | 129.9557 g/mol |
| Vis mere |