missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dichloroacetic Acid-d1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichloroacetic Acid-d1 |
| CAS | 82093-18-3 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C2 D H Cl2 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Dichloro-acetic-d1 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1D |
| SMIL | [2H]C(Cl)(Cl)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-dichloro-2-deuterio-acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.948 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?