Få mere at vide
Dichloroacetic Acid-d1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichloroacetic Acid-d1 |
| CAS | 82093-18-3 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C2 D H Cl2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Dichloro-acetic-d1 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1D |
| SMIL | [2H]C(Cl)(Cl)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-dichloro-2-deuterio-acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.948 |
| Vis mere |