Få mere at vide
Dichloroacetaldehyde Hydrate, TRC
Artikelnummer. 30009258
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009258 1 g
30004197 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009258 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4317651G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16086-14-9
Molekylær formel C2H2Cl2O.H2O
Molekylvægt (g/mol) 130.958
Synonym 2,2-Dichloro-1,1-ethanediol (ACI), Acetaldehyde, dichloro-, hydrate (6CI), Dichloroacetaldehyde hydrate
IUPAC navn 2,2-dichloroacetaldehyde;hydrate
SMIL O.ClC(Cl)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloroacetaldehyde Hydrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C2H2Cl2O.H2O/c3-2(4)1-5;/h1-2H;1H2
Formel vægt 129.9588
Procent renhed >95%